4-Chlor-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS16231G1
AS16231G5
ACTIAS16231G1EA
0
CHF
ACTIAS16231G1
ACTIAS16231G5
4-Chlor-3-iodpyridin
4-Chloro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₃ClIN MW: 239,4415 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234024 CAS-Nummer: 89167-34-0 |