2,6-Dichlor-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS4037G1 AS4037G25 AS4037G5
ACTIAS4037G1EA 0 CHF
ACTIAS4037G1 ACTIAS4037G25 ACTIAS4037G5
2,6-Dichlor-3-iodpyridin
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
MDL Number: MFCD03094686
CAS-Nummer: 148493-37-2