2,3-Dichlor-4-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35359G1
AS35359G5
ACTIAS35359G1EA
0
CHF
ACTIAS35359G1
ACTIAS35359G5
2,3-Dichlor-4-iodpyridin
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂IN MW: 273,8900 g/mol |
MDL Number:
MFCD11857737 CAS-Nummer: 889865-45-6 |