3-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36708G1 AS36708G5
ACTIAS36708G1EA 0 CHF
ACTIAS36708G1 ACTIAS36708G5
3-Brom-2-chlorbenzonitril
3-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
MDL Number: MFCD09834776
CAS-Nummer: 914250-82-1