4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20708G1 AS20708G5
ACTIAS20708G1EA 0 CHF
ACTIAS20708G1 ACTIAS20708G5
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
Formel: C₉H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD02682060
CAS-Nummer: 162848-16-0