4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20702G25 AS20702G5
ACTIAS20702G25EA 0 CHF
ACTIAS20702G25 ACTIAS20702G5
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₉H₇N₃O
MDL Number: MFCD02681969
CAS-Nummer: 27996-86-7