3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20623G1 AS20623G5
ACTIAS20623G1EA 0 CHF
ACTIAS20623G1 ACTIAS20623G5
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₉H₇N₃O
MDL Number: MFCD08271896
CAS-Nummer: 868755-54-8