Diphenyleniodoniumchlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diphenyleneiodonium Chloride
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
J64838.MBEA 0 CHF
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
Diphenyleniodoniumchlorid
Diphenyleneiodonium chloride
Formel: C₁₂H₈ClI
Melting Pt: >310 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00214165
CAS-Nummer: 4673-26-1