4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21022G1 AS21022G5
ACTIAS21022G1EA 0 CHF
ACTIAS21022G1 ACTIAS21022G5
4-Cyan-4-(4-fluorphenyl)cyclohexanon
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₂FNO
MDL Number: MFCD00044815
CAS-Nummer: 56326-98-8
EINECS: 260-111-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III