2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
AS20657G25
AS20657G5
ACTIAS20657G25EA
727
CHF
ACTIAS20657G25
ACTIAS20657G5
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Formel:
C₆H₅ClOS MW: 180,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041427 CAS-Nummer: 651-70-7 |