2-Iod-3-pyridinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31280G1
AS31280G10
AS31280G5
ACTIAS31280G1EA
0
CHF
ACTIAS31280G1
ACTIAS31280G10
ACTIAS31280G5
2-Iod-3-pyridinol
2-Iod-3-pyridinol
Formel:
C₅H₄INO |
MDL Number:
MFCD00023421 CAS-Nummer: 40263-57-8 EINECS: 254-864-0 |