2-Chlor-3-fluor-5-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31094G1 AS31094G5
ACTIAS31094G1EA 0 CHF
ACTIAS31094G1 ACTIAS31094G5
2-Chlor-3-fluor-5-hydroxypyridin
2-Chloro-3-fluoro-5-hydroxypyridine
Formel: C₆H₄ClFO
MW: 147,5400 g/mol
MDL Number: MFCD03411573
CAS-Nummer: 870062-76-3