4-(Dimethylamino)cyclohexanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34188G1
AS34188G5
ACTIAS34188G1EA
0
CHF
ACTIAS34188G1
ACTIAS34188G5
4-(Dimethylamino)cyclohexanon
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formel:
C₈H₁₅NO |
MDL Number:
MFCD09037892 CAS-Nummer: 40594-34-1 |