4-Oxocyclohexancarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Oxo-cyclohexanecarbonitrile
AS23420G1
AS23420G5
ACTIAS23420G1EA
37
CHF
ACTIAS23420G1
ACTIAS23420G5
4-Oxocyclohexancarbonitril
4-Oxocyclohexancarbonitril
Formel:
C₇H₉NO |
MDL Number:
MFCD11847831 CAS-Nummer: 34916-10-4 |