4-Brom-3-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21567G1 AS21567G5
ACTIAS21567G1EA 31 CHF
ACTIAS21567G1 ACTIAS21567G5
4-Brom-3-hydroxypyridin
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
MDL Number: MFCD03093021
CAS-Nummer: 161417-28-3