4-Brom-2-pyridon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
AS30593G1
AS30593G5
ACTIAS30593G1EA
0
CHF
ACTIAS30593G1
ACTIAS30593G5
4-Brom-2-pyridon
4-Brom-2-pyridon
Formel:
C₅H₄BrNO MW: 174,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234041 CAS-Nummer: 36953-37-4 |