3-Brom-4-pyridon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
AS30279G1
AS30279G5
ACTIAS30279G1EA
0
CHF
ACTIAS30279G1
ACTIAS30279G5
3-Brom-4-pyridon
3-Brom-4-pyridon
Formel:
C₅H₄BrNO MW: 174,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646107 CAS-Nummer: 36953-41-0 |