3,5-Dibrom-4-pyridon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30336G1
AS30336G5
ACTIAS30336G1EA
0
CHF
ACTIAS30336G1
ACTIAS30336G5
3,5-Dibrom-4-pyridon
3,5-Dibrom-4-pyridon
Formel:
C₅H₃Br₂NO |
MDL Number:
MFCD00082969 CAS-Nummer: 141375-47-5 |