2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Dibromopyridin-3-ol
AS36016G1
AS36016G5
ACTIAS36016G1EA
0
CHF
ACTIAS36016G1
ACTIAS36016G5
2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃Br₂NO MW: 252.8900 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318479 CAS-Nummer: 6602-33-1 EINECS: 229-548-0 |