2-Amino-3-bromphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32236G1
AS32236G5
ACTIAS32236G1EA
0
CHF
ACTIAS32236G1
ACTIAS32236G5
2-Amino-3-bromphenol
2-Amino-3-bromphenol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD08445676 CAS-Nummer: 116435-77-9 |