tert-Butylmethylmalonat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert.-Butyl methyl malonate
AS21613G100 AS21613G25 AS21613G5
ACTIAS21613G100EA 0 CHF
ACTIAS21613G100 ACTIAS21613G25 ACTIAS21613G5
tert-Butylmethylmalonat
tert-Butylmethylmalonat
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.19 g/mol
MDL Number: MFCD00042856
CAS-Nummer: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1