2-Chlorresorcin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chlorobenzene-1,3-diol
AS30383G10
AS30383G5
ACTIAS30383G10EA
0
CHF
ACTIAS30383G10
ACTIAS30383G5
2-Chlorresorcin
2-Chlorresorcin
Formel:
C₆H₅ClO₂ MW: 144.5557 g/mol |
MDL Number:
MFCD06658175 CAS-Nummer: 6201-65-6 EINECS: 228-256-0 |