2-Methyl-3-(methylthio)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24438G100
AS24438G25
AS24438G5
ACTIAS24438G100EA
0
CHF
ACTIAS24438G100
ACTIAS24438G25
ACTIAS24438G5
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazin
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
Formel:
C₆H₈N₂S |
MDL Number:
MFCD00014610 CAS-Nummer: 2882-20-4 EINECS: 220-736-8 |