2-Hydroxy-3-methylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Methylpyrazin-2-ol, 3-Methylpyrazin-2(1H)-one
AS21907G1 AS21907G5
ACTIAS21907G1EA 29 CHF
ACTIAS21907G1 ACTIAS21907G5
2-Hydroxy-3-methylpyrazin
2-Hydroxy-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,11 g/mol
MDL Number: MFCD01646120
CAS-Nummer: 19838-07-4
EINECS: 243-362-7