2-Chlor-6-methylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40221G1
AS40221G5
ACTIAS40221G1EA
0
CHF
ACTIAS40221G1
ACTIAS40221G5
2-Chlor-6-methylpyrazin
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,5596 g/mol |
MDL Number:
MFCD00055032 CAS-Nummer: 38557-71-0 |