2-Chlor-5-methylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31679G1
AS31679G5
ACTIAS31679G1EA
0
CHF
ACTIAS31679G1
ACTIAS31679G5
2-Chlor-5-methylpyrazin
2-Chloro-5-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,5600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00055039 CAS-Nummer: 59303-10-5 EINECS: 202-434-8 |