2-Chlor-3-methylpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31734G1
AS31734G5
ACTIAS31734G1EA
0
CHF
ACTIAS31734G1
ACTIAS31734G5
2-Chlor-3-methylpyrazin
2-Chloro-3-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023279 CAS-Nummer: 95-58-9 EINECS: 202-434-8 |