2-Amino-5-methoxypyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Methoxypyrazin-2-amine
AS30713G1
AS30713G5
ACTIAS30713G1EA
0
CHF
ACTIAS30713G1
ACTIAS30713G5
2-Amino-5-methoxypyrazin
2-Amino-5-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD09909647 CAS-Nummer: 54013-07-9 |