2-Amino-6-cyanpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31042G1
AS31042G5
ACTIAS31042G1EA
0
CHF
ACTIAS31042G1
ACTIAS31042G5
2-Amino-6-cyanpyrazin
2-Amino-6-cyanopyrazine
Formel:
C₅H₄N₄ MW: 120,1100 g/mol |
MDL Number:
MFCD10697805 CAS-Nummer: 59489-39-3 |