2-Chlor-3-methoxypyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31278G1 AS31278G5
ACTIAS31278G1EA 0 CHF
ACTIAS31278G1 ACTIAS31278G5
2-Chlor-3-methoxypyrazin
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
MDL Number: MFCD02684324
CAS-Nummer: 40155-28-0