2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Chloro-N-methylpyrazin-2-amine
AS32734G1
AS32734G5
ACTIAS32734G1EA
0
CHF
ACTIAS32734G1
ACTIAS32734G5
2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(methylamino)pyrazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,5700 g/mol |
MDL Number:
MFCD09878383 CAS-Nummer: 848366-38-1 |