2-Amino-6-chlorpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50153G100
AS50153G5
ACTIAS50153G100EA
0
CHF
ACTIAS50153G100
ACTIAS50153G5
2-Amino-6-chlorpyrazin
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel:
C₄H₄ClN₃ |
MDL Number:
MFCD00055024 CAS-Nummer: 33332-28-4 |