2-Amino-5-chlorpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-amino-5-chloropyrazine
AS1895G1
AS1895G5
ACTIAS1895G1EA
0
CHF
ACTIAS1895G1
ACTIAS1895G5
2-Amino-5-chlorpyrazin
2-Amino-5-chloropyrazine
Formel:
C₄H₄ClN₃ |
MDL Number:
MFCD03423596 CAS-Nummer: 33332-29-5 |