2-Amino-3,5-dichlorpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1857G1
AS1857G5
ACTIAS1857G1EA
0
CHF
ACTIAS1857G1
ACTIAS1857G5
2-Amino-3,5-dichlorpyrazin
2-Amino-3,5-dichloropyrazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163.9900 g/mol |
MDL Number:
MFCD11040179 CAS-Nummer: 873-42-7 |