2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32047G1
AS32047G5
ACTIAS32047G1EA
0
CHF
ACTIAS32047G1
ACTIAS32047G5
2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
Formel:
C₅HCl₂N₃ |
MDL Number:
MFCD13193460 CAS-Nummer: 313339-92-3 |