2-Brom-5-chlorpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50757G1
AS50757G5
ACTIAS50757G1EA
0
CHF
ACTIAS50757G1
ACTIAS50757G5
2-Brom-5-chlorpyrazin
2-Bromo-5-chloropyrazine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ MW: 193,4291 g/mol |
MDL Number:
MFCD08460074 CAS-Nummer: 912773-21-8 |