(3S)-Tetrahydro-3-furanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32492G1
AS32492G5
ACTIAS32492G1EA
0
CHF
ACTIAS32492G1
ACTIAS32492G5
(3S)-Tetrahydro-3-furanol
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00064327 CAS-Nummer: 86087-23-2 |