Methyloxindol-5-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl Oxindole-5-carboxylate
AS21290G1 AS21290G25 AS21290G5
ACTIAS21290G1EA 69 CHF
ACTIAS21290G1 ACTIAS21290G25 ACTIAS21290G5
Methyloxindol-5-carboxylat
Methyloxindol-5-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1834 g/mol
MDL Number: MFCD02179600
CAS-Nummer: 199328-10-4