2,2-Dimethylcyclohexanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33275G1
AS33275G5
ACTIAS33275G1EA
0
CHF
ACTIAS33275G1
ACTIAS33275G5
2,2-Dimethylcyclohexanon
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formel:
C₈H₁₄O |
MDL Number:
MFCD00134382 CAS-Nummer: 1193-47-1 |