8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36514G1
AS36514G5
ACTIAS36514G1EA
0
CHF
ACTIAS36514G1
ACTIAS36514G5
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel:
C₁₀H₁₃N MW: 147,2200 g/mol |
MDL Number:
MFCD00218100 CAS-Nummer: 52601-70-4 EINECS: 202-083-0 |