Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
J64921.03
J64921.06
J64921.03EA
190
CHF
J64921.03
J64921.06
Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid) 98%
Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid)
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010560 CAS-Nummer: 3682-14-2 |