(4-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
AS31156G1
AS31156G5
ACTIAS31156G1EA
28
CHF
ACTIAS31156G1
ACTIAS31156G5
(4-Brom-2-pyridinyl)methanol
(4-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD09800557 CAS-Nummer: 131747-45-0 |