2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,3,5-Trichloroisonicotinaldehyde
AS30969G1 AS30969G5
ACTIAS30969G1EA 0 CHF
ACTIAS30969G1 ACTIAS30969G5
2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MW: 210,4500 g/mol
MDL Number: MFCD06410668
CAS-Nummer: 251997-31-6