2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
AS23675G25 AS23675G5
ACTIAS23675G25EA 127 CHF
ACTIAS23675G25 ACTIAS23675G5
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Formel: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
MDL Number: MFCD00058593
CAS-Nummer: 33821-94-2