4-Chlor-5,7-dimethylchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21109G1 AS21109G5
ACTIAS21109G1EA 0 CHF
ACTIAS21109G1 ACTIAS21109G5
4-Chlor-5,7-dimethylchinolin
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
CAS-Nummer: 352205-97-1