2-Chlor-4,8-dimethylchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36168G1
AS36168G5
ACTIAS36168G1EA
0
CHF
ACTIAS36168G1
ACTIAS36168G5
2-Chlor-4,8-dimethylchinolin
2-Chloro-4,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN |
MDL Number:
MFCD00760267 CAS-Nummer: 3913-17-5 |