tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22433G100 AS22433G25 AS22433G5
ACTIAS22433G100EA 0 CHF
ACTIAS22433G100 ACTIAS22433G25 ACTIAS22433G5
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD00002107
CAS-Nummer: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2