2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21067G100
AS21067G25
ACTIAS21067G100EA
0
CHF
ACTIAS21067G100
ACTIAS21067G25
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₈O |
MDL Number:
MFCD00005855 CAS-Nummer: 496-16-2 EINECS: 207-817-3 |