2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,3-Dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
AS36604G1
AS36604G5
ACTIAS36604G1EA
0
CHF
ACTIAS36604G1
ACTIAS36604G5
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carbonsäure
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carbonsäure
Formel:
C₉H₈O₃ |
MDL Number:
MFCD00671526 CAS-Nummer: 35700-40-4 |