1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
AS20977G1 AS20977G5
ACTIAS20977G1EA 0 CHF
ACTIAS20977G1 ACTIAS20977G5
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD02179560
CAS-Nummer: 41716-18-1